Learn More
Nabertherm™ Muffelofen LT15/11/B510 Tmax1100 mit Hubtür
Artikelnummer. 30485210 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Temperatur (metrisch):
1.100 °C
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperatur (metrisch) unitSize
30485210 1.100 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30485210 Lieferant Nabertherm™ Lieferanten-Nr. L155H1AL
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Muffelöfen, ideal für den täglichen Laboreinsatz.
  • Die Mufföfen L 3/11 - LT 60/12 sind für den täglichen Laboreinsatz bewährt. Diese Modelle zeichnen sich durch ihre hervorragende Handwerkskunst, ihr fortschrittliches und attraktives Design sowie ihr hohes Maß an Zuverlässigkeit aus. Die Muffelöfen sind entweder mit einer Klappentür oder einer Hebetür ohne Aufpreis ausgestattet.
  • Standardausstattung
  • Tmax 1100 °C
  • Erhitzung von zwei Seiten mit keramischen Heizplatten (Heizung von drei Seiten bei Mufföfen L 24/11 - LT 60/12) für eine optimale Temperaturgleichmäßigkeit
  • Temperaturgleichmäßigkeit von +/- 5 K mit geschlossenem Frischlufteinlass im leeren Arbeitsbereich gemäß DIN 17052-1 bei Betriebstemperaturen über 800 °C
  • Thermoelement Typ N (1100 °C)
  • Keramische Heizplatten mit integriertem Heizelement, das gesichert und leicht zu ersetzen ist
  • Optionale Klappentür (L), die als Arbeitsplattform oder Hubtür (LT) mit der heißen Oberfläche vom Bediener weggedreht werden kann
  • Doppelschaliges belüftetes Gehäuse aus strukturierten Edelstahlblechen für niedrige Oberflächentemperatur und hohe Stabilität
  • Exklusiver Einsatz von Dämmmaterialien ohne Kategorisierung gemäß EG-Verordnung Nr. 1272/2008 (CLP). Dies bedeutet ausdrücklich, dass Aluminosikatwolle, auch bekannt als feuerfeste keramische Faser (RCF), die klassifiziert und möglicherweise krebserregend ist, nicht verwendet wird.
  • In der Tür integrierter einstellbarer Lufteinlass (s. Abbildung)
  • Abluftauslass in der Rückwand des Ofens
  • Controller mit Touch-Bedienung B510 (5 Programme mit jeweils 4 Segmenten) bzw. Controller R7 für L 1/12 (einstellbar für eine Temperatur)
  • Halbleiterrelais sorgen für einen geräuscharmen Betrieb
  • Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
  • NTLog Basic für Nabertherm Controller: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick.
Hinweis: Die britische Standard-Steckdose/Steckdose beträgt 13 Ampere. Das entspricht 2,9 kW. Mehr als 3 kW bedeuten 16-Ampere-Steckdosen oder mehr.
Spezifikation
Temperatur (metrisch) 1.100 °C
Typ Muffelofen mit Hubtür
Spannung 220/240 V