Learn More
Nabertherm™ Muffelofen LT15/13/C550 Tmax1300 mit Hubtür
Artikelnummer. 30485223 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Temperatur (metrisch):
1.300 °C
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperatur (metrisch) Packungsgröße
30485223 1.300 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30485223 Lieferant Nabertherm™ Lieferanten-Nr. L155H3AO
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7340.00 €
    6738.31 € / 1 Stück
    Sparen 601.69 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ofen mit Heizelementen auf Trägerrohren, die frei in den Ofenraum abstrahlen und kurze Aufheizzeiten ermöglichen.
  • Heizelemente auf Trägerröhren, die frei in die Ofenkammer abstrahlen, sorgen für besonders kurze Heizzeiten für diese Muffelöfen. Dank ihrer robusten, leichten, feuerfesten Ziegeldämmung können sie eine maximale Betriebstemperatur von 1300 °C erreichen. Diese Muffelöfen stellen somit eine interessante Alternative zu den bekannten L(T) .. /12-Modellen dar, wenn eine höhere Anwendungstemperatur benötigt wird.
  • Standardausstattung
  • Tmax 1300 °C
  • Heizung von zwei Seiten
  • Heizelemente an Stützrohren sorgen für freie Wärmestrahlung und eine lange Lebensdauer
  • Mehrschichtige Isolierung mit robusten, leichten feuerfesten Backsteinen in der Ofenkammer
  • Doppelschaliges belüftetes Gehäuse aus strukturierten Edelstahlblechen für niedrige Oberflächentemperatur und hohe Stabilität
  • Optionale Klappentür (L), die als Arbeitsplattform oder Hubtür (LT) mit der heißen Oberfläche vom Bediener weggedreht werden kann
  • Einstellbarer Lufteinlass in der Ofentür
  • Abluftauslass in der Rückwand des Ofens
  • Controller mit Touch-Bedienung B510 (5 Programme mit jeweils 4 Segmenten)
  • Halbleiterrelais sorgen für einen geräuscharmen Betrieb
  • Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
  • NTLog Basic für Nabertherm Controller: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick.
Bitte beachten Sie: Ein Ofen unter 2,9 kW wird mit einem Standard-UK-Stecker geliefert. Alles über 2,9 kW wird mit dem entsprechenden CEE-Stecker geliefert. Für alles über 2,9 kW stellen Sie bitte sicher, dass Sie vor dem Kauf die erforderliche Steckdose haben.
Spezifikation
Temperatur (metrisch) 1.300 °C
Typ Muffelofen mit Hubtür
Spannung 220/240 V