Learn More
Nabertherm™ Muffelofen LT5/13/B510 Tmax1300 mit Hubtür
Artikelnummer. 30485192 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Temperatur (metrisch):
1.300 °C
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperatur (metrisch) unitSize
30485192 1.300 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30485192 Lieferant Nabertherm™ Lieferanten-Nr. L055H3AL
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ofen mit Heizelementen auf Trägerrohren, die frei in den Ofenraum abstrahlen und kurze Aufheizzeiten ermöglichen.
  • Heizelemente an Trägerrohren, die frei in den Ofenraum abstrahlen, sorgen bei diesen Muffelöfen für besonders kurze Aufheizzeiten. Dank ihrer robusten, leichten Isolierung aus feuerfesten Steinen erreichen sie eine maximale Betriebstemperatur von 1300 °C. Diese Muffelöfen stellen somit eine interessante Alternative zu den bekannten L(T) ../12-Modellen dar, wenn eine höhere Anwendungstemperatur erforderlich ist.
  • Serienausstattung
  • Tmax 1300 °C
  • Heizung von zwei Seiten
  • Heizelemente an Stützrohren sorgen für freie Wärmestrahlung und eine lange Lebensdauer
  • Mehrschichtige Isolierung mit robusten, leichten feuerfesten Backsteinen in der Ofenkammer
  • Doppelwandiges, belüftetes Gehäuse aus strukturierten Edelstahlblechen für niedrige Oberflächentemperatur und hohe Stabilität
  • Optionale Klapptür (L), die als Arbeitsplattform oder als Hubtür (LT) mit der vom Bediener abgewandten heißen Oberfläche genutzt werden kann.
  • Einstellbarer Lufteinlass in der Ofentür
  • Abluftauslass in der Rückwand des Ofens
  • Controller mit Touch-Bedienung B510 (5 Programme mit je 4 Segmenten)
  • Halbleiterrelais sorgen für einen geräuscharmen Betrieb
  • Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
  • NTLog Basic für Nabertherm Regler: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation
Temperatur (metrisch) 1.300 °C
Typ Muffelofen mit Hubtür
Spannung 220/240 V