Learn More
Nabertherm™ Muffelofen LT5/14/C550 Tmax1400 mit Hubtür
Artikelnummer. 30485202 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Temperatur (metrisch):
1.400 °C
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperatur (metrisch) Packungsgröße
30485202 1.400 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30485202 Lieferant Nabertherm™ Lieferanten-Nr. L055H4AO
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6720.00 €
    6171.28 € / 1 Stück
    Sparen 548.72 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Muffelöfen mit fortschrittlichem und ansprechendem Design und hoher Zuverlässigkeit.
  • Diese Modelle zeichnen sich durch ihre hervorragende Handwerkskunst, ihr fortschrittliches und attraktives Design sowie ihre hohe Zuverlässigkeit aus. Heizelemente auf Stützrohren, die frei in den Ofenraum abstrahlen, sorgen für besonders kurze Heizzeiten und eine maximale Temperatur von 1400 °C. Diese Muffofen sind eine gute Alternative zur bekannten L(T)-Serie .. /12-Serie, wenn höhere Anwendungstemperaturen erforderlich sind.
  • Standardausstattung
  • Tmax 1.400 °C
  • Heizung von zwei Seiten
  • Heizelemente an Stützrohren sorgen für freie Wärmestrahlung und eine lange Lebensdauer
  • Doppelschalengehäuse aus strukturierten Edelstahlblechen mit zusätzlicher Lüfterkühlung für niedrige Oberflächentemperatur
  • Exklusive Verwendung von Dämmmaterialien ohne Kategorisierung gemäß EG-Verordnung Nr. 1272/2008 (CLP)
  • In der Tür integrierter einstellbarer Lufteinlass
  • Abluftauslass in der Rückwand des Ofens
  • Controller mit Touch-Bedienung B510 (5 Programme mit jeweils 4 Segmenten)
  • Halbleiterrelais sorgen für einen geräuscharmen Betrieb
  • Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
  • NTLog Basic für Nabertherm Controller: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick.
Bitte beachten Sie: Ein Ofen unter 2,9 kW wird mit einem Standard-UK-Stecker geliefert. Alles über 2,9 kW wird mit dem entsprechenden CEE-Stecker geliefert. Für alles über 2,9 kW stellen Sie bitte sicher, dass Sie vor dem Kauf die erforderliche Steckdose haben.
Spezifikation
Temperatur (metrisch) 1.400 °C
Typ Muffelofen mit Hubtür
Spannung 220/240 V