Learn More
Nabertherm™ Muffelofen SKM mit Klappe
Artikelnummer. 17317999 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
9 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17317999
Marke: Nabertherm™ LM095K1ANL
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung mit Anwendungen mit aggressiven Substanzen. Der Ofen enthält einen Keramikmuffel mit integrierter Beheizung von vier Seiten.
  • Höchsttemperatur:1100 °C
  • Muffelöfen von vier Seiten beheizt
  • Ofenkammer mit eingebetteten Keramikmuffeln, hohe Beständigkeit gegen aggressive Gase und Dämpfe
  • Doppelschalengehäuse aus strukturiertem Edelstahl
  • Es werden nur Fasermaterialien verwendet, die nicht gemäß TRGS 905, Klasse 1 oder 2 als krebserzeugend eingestuft sind
  • Die optionale Klappe kann als Arbeitsplattform verwendet werden
  • Einstellbarer Arbeits-Lufteinlass in der Tür
  • Abluftauslass in der Rückwand des Ofens
  • Halbleiterrelais sorgen für einen geräuscharmen Betrieb
  • Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
  • NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation
Reglertyp B510
Kapazität (metrisch) 9 l
Temperatur (metrisch) 1100 °C
Abmessungen (T x B x H) innen 240 x 230 x 170 mm
Abmessungen (L x B x H) außen 505 x 490 x 900 mm
Gewicht (metrisch) 50 kg