Learn More
Nabertherm™ Muffelöfen mit Ziegel-Isolierung und Hubtür
Artikelnummer. 15486712 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15486712
Marke: Nabertherm™ L152T3TN3
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für Forschungs- und Laboranwendungen
  • Heizung von zwei Seiten
  • Heizelemente an Stützrohren sorgen für freie Wärmestrahlung und eine lange Lebensdauer
  • Mehrschichtige Isolierung mit robusten, leichten feuerfesten Backsteinen in der Ofenkammer
  • Gehäuse aus strukturiertem Edelstahlblech
  • Doppelwandiges Gehäuse für niedrige Außentemperaturen und Stabilität
  • Hubtür (LT) mit der heißen Oberfläche vom Bediener weg
  • Einstellbarer Lufteinlass in der Ofentür
  • Abluftauslass in der Rückwand des Ofens
  • Halbleiterrelais sorgen für einen geräuscharmen Betrieb
  • NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Zusatzausstattung
  • Schornstein, Schornstein mit Ventilator oder Katalysator
  • Übertemperaturbegrenzer mit einstellbarer Abschalttemperatur für die Wärmeschutzklasse 2 gemäß EN 60519-2 als Temperaturbegrenzer zum Schutz des Ofens und Füllguts
  • Schutzgasanschluss zum Spülen mit nicht brennbaren Schutz- oder Reaktionsgasen
  • Manuelles oder automatisches Gasversorgungssystem
Spezifikation
Reglertyp C450
Kapazität (metrisch) 15 l
Leistungsaufnahme 3.5 kW
Abmessungen (T x B x H) innen 340 x 260 x 170 mm
Breite (metrisch) 530 mm
Höhe (metrisch) 630 mm
Tiefe (metrisch) 625 mm