missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MUL1 Antibody (5H6.2D5), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18169863 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18169863 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18169863

Marke: Novus Biologicals NBP231361AF750

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

MUL1 Monoclonal specifically detects MUL1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen MUL1
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon 5H6.2D5
Konjugat Alexa Fluor 750
Verdünnung Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Gen-Alias C1orf166mitochondrial E3 ubiquitin ligase 1, E3 ubiquitin-protein ligase MUL1, EC 6.3.2, EC 6.3.2.-, FLJ12875, GIDERP11-401M16.2, Growth inhibition and death E3 ligase, MAPLE3 ubiquitin ligase, mitochondrial E3 ubiquitin protein ligase 1, mitochondrial ubiquitin ligase activator of NF-kB, mitochondrial ubiquitin ligase activator of NFKB 1, Mitochondrial-anchored protein ligase, MULANchromosome 1 open reading frame 166, Putative NF-kappa-B-activating protein 266, RING finger protein 218, RNF218mitochondria-anchored protein ligase
Gensymbole MUL1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Partial recombinant protein made to a C-terminal portion of the human MUL1 protein (between residues 200-352) [UniProt Q969V5]
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis, Signal Transduction, Ubiquitin Proteasome Pathway
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.