Learn More
Invitrogen™ MUL1 Monoclonal Antibody (5H6.2D5)
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Invitrogen™ MA562069
Beschreibung
MUL1 Monoclonal Antibody for Western Blot, IHC (P)
E3 ubiquitin-protein ligase that plays a role in the control of mitochondrial morphology. Promotes mitochondrial fragmentation and influences mitochondrial localization. Inhibits cell growth. When overexpressed, activates JNK through MAP3K7/TAK1 and induces caspase-dependent apoptosis. E3 ubiquitin ligases accept ubiquitin from an E2 ubiquitin-conjugating enzyme in the form of a thioester and then directly transfer the ubiquitin to targeted substrates.
Spezifikation
| MUL1 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 0.05% sodium azide | |
| Q969V5 | |
| MUL1 | |
| Partial recombinant protein made to a C-terminal portion of the human MUL1 protein (between residues 200-352). | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| 5H6.2D5 | |
| Unconjugated | |
| MUL1 | |
| 0610009K11Rik; AV000801; C1orf166; E3 SUMO-protein ligase MUL1; E3 ubiquitin ligase; E3 ubiquitin-protein ligase MUL1; Gide; growth inhibition and death E3 ligase; MAPL; mitochondria-anchored protein ligase; mitochondrial E3 ubiquitin ligase 1; mitochondrial E3 ubiquitin protein ligase 1; mitochondrial ubiquitin ligase activator of NF-kB; mitochondrial ubiquitin ligase activator of NFKB 1; Mitochondrial-anchored protein ligase; MUL1; MULAN; Putative NF-kappa-B-activating protein 266; RGD1309944; ring finger protein 218; RING-type E3 ubiquitin transferase NFKB 1; RNF218; RP11-401M16.2 | |
| Mouse | |
| Protein G | |
| RUO | |
| 79594 | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Liquid |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.