Learn More
Thermo Scientific™ Muller-Kauffmann Tetrathionate Broth Base (Dehydrated)
Beschreibung
Isolate salmonellae and suppress the Proteus species with this medium.
Isolate salmonellae and suppress the Proteus species with Thermo Scientific™ Oxoid™ Muller-Kauffmann Tetrathionate Broth Base (Dehydrated). The enrichment medium contains brilliant green and ox bile to suppress the commensal organisms, thus improving the isolation of salmonellae.
Muller1 entwickelte dieses Medium im Jahr 1923. Es wurde später von Kauffmann2,3 durch die Zugabe von Brillantgrün und Ochsengalle modifiziert, um kommensale Organismen zu unterdrücken und so die Isolierung von Salmonellen zu verbessern.
Der brillante grüne Farbstoff, der im Medium verwendet wird, hat sich als problematisch erwiesen, und es sollten Chroma- oder BDH-Marken verwendet werden. Es ist wichtig, dass der Farbstoff wie angegeben hinzugefügt wird, weil das Erhitzen des Brillantgrüns oder der Versuch, ihn in das Basalmedium zu integrieren, die selektive Wirkung ernsthaft beeinträchtigt.
Die Zugabe von Novobiocin bei 40 mg pro Liter Bouillon wurde von Jeffries4 beschrieben, um das Wachstum von Proteus-Arten zu unterdrücken.
Die Zugabe von Novobiocin bei 40 mg pro Liter Bouillon wurde von Jeffries4 beschrieben, um das Wachstum von Proteus-Arten zu unterdrücken.
Muller-Kauffmann-Tetrathionat-Bouillon sollte nicht verwendet werden, wenn Salmonella typhi vermutet werden.
Muller-Kauffmann-Tetrathionat-Bouillon wurde bei einer groß angelegten Studio von neun Labors in acht verschiedenen Ländern5 eingesetzt.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Industrieanwendung: NMKL. |
| Beschreibung | Muller-Kauffmann Tetrathionat-Bouillonbase |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Trockenkulturmedien |
| Menge | 500 g |
| Ertrag | Für 6,1 l Medium |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.