Learn More
Thermo Scientific™ Muller-Kauffmann Tetrathionat-Bouillon
Beschreibung
Selektive Anreicherung von Salmonella-Arten aus Lebensmittelproben mit Thermo Scientific™ Muller-Kauffmann Tetrathionat-Bouillon in praktischen, vorbereiteten Medienröhrchen. Muller1 entwickelte dieses Medium 1923. Später wurde es von Kauffmann2,3 mit der Zugabe von Brillantgrün und Ochsengalle zur Unterdrückung kommensualer Organismen und somit zur Verbesserung der Isolierung von Salmonellen modifiziert.
Der in Muller-Kauffmann Tetrathionat-Bouillon verwendete leuchtend grüne Farbstoff hat sich als kritisch erwiesen. Auch die Inkubation von Muller-Kauffmann Tetrathionat-Bouillon bei 43 °C erwies sich als wesentlich. Das für die Anreicherung von Salmonellen verwendete Verfahren ist wie folgt:
Ca. 10 g Probe in 100 ml Muller-Kauffmann Tetrathionat-Bouillon geben. Mediumkolbe kräftig schütteln und sofort 15 Minuten lang in ein 45 °C-Wasserbad legen. Kolben aus dem Wasserbad entnehmen, ohne sie zu trocknen und in einen Inkubator oder ein anderes Wasserbad be i43 °C setzen.
Bouillon nach 18 bis 24 Stunden und nochmals nach 48 Stunden subkultivieren. Eine Schlaufe voll Bouillon vom Rand der
Flüssigkeitsoberfläche abnehmen und entweder zweimal Thermo Scientific Brilliantgrün-Agar (Artikel-Nr. PO5033A) inokulieren, ohne die Schlaufe zwischen den Platten neu zu füllen. Die Platten bei 35 °C 18 bis 24 Stundenlang inkubieren.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Hellgrün, opak. |
| Inhalt und Lagerung | 2°bis 12 °C |
| Beschreibung | Muller-Kauffmann Tetrathionat-Bouillon |
| Format | Tube |
| Herstellungsort | Deutschland |
| Produkttyp | Mikrobiologische Medien |
| Füllvolumen | 10 ml |
| Füllgewicht | 10 ± 0.5 ml |
| Verpackungsart | 50 Fläschchen in einem Karton |
| Menge | 50/Pckg. |
Für In-vitro-Diagnostik.