Learn More
Hartmann Paul™ 209406/1 Mullro Verbandmull, 10 m gerollt 80cm breit 8-fach auf 10cm Breite
Artikelnummer. 10133218
Ansicht ändern
Click to view available options
Breite:800mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10133218 Breite:800mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10133218 Lieferant Hartmann Paul™ Lieferanten-Nr. 2094061
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Produkttyp Gerollte Gaze
Länge (metrisch) 5000 mm
Breite (metrisch) 800 mm
Menge Je 1
Abmessungen (L x B) 5000 x 800 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Als Universalverband, für Erste Hilfe
Extinktion Ja
Zertifizierung/Konformität EN 14079-VM 20