Learn More
Multi-Anionen-Standard 1: F-, Cl-, Br-, NO3-, PO4(-3), SO4(-2) @ 100 μg/ml in H2O , VHG™
Artikelnummer. 17957524
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17957524 100 mL 100 Milliliter
17907334 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17957524 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGICM1100
Große Einsparungen für eine bessere Trennung
Verwenden Sie den Aktionscode 27992
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Multi-Anionen-Standard 1: F-, Cl-, Br-, NO3-, PO4(-3), SO4(-2) @ 100 μg/ml in H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromide/Chloride/Fluoride/Nitrate/Phosphate/Sulfate
CAS 24959-67-9, 16887-00-6, 16984-48-8, 14797-55-8, 14265-44-2, 14808-79-8
Verfahren Ionenchromatographie
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Bromide/Chloride/Fluoride/Nitrate/Phosphate/Sulfate
Versandbedingung Raumtemperatur
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Wasser
Menge 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Bromide 100 μg/mL/Chloride 100 μg/mL/Fluoride 100 μg/mL/Nitrate 100 μg/mL/Phosphate 100 μg/mL/Sulfate 100 μg/mL