Learn More
QIAGEN Multi-Barrier-Beutel
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Größe:
Klein (9,5 x 7,6 cm)
Mittel (11,1 x 16,5 cm)
missing translation for 'unitSize'
100 Stück
Beschreibung
Zum kontaminationsfreien Entnehmen, Lagern und Transportieren von DNA-Proben.
- Multi-Barrier-Beutel für den Transport oder die Aufbewahrung von QIAcard FTA Mini- und Mikroformaten.
- Laminierte Schichten erhalten die Probenintegrität und -sicherheit, indem sie die Karte vor Gas- oder flüssigkeitskontamination schützen.
- Verbesserte Probensicherheit durch manipulationssichere Abdichtung.
- Die äußere Papieroberfläche kann mit Etiketten versehen oder beschriftet werden.
- Zur Optimierung der Probenintegrität werden FTA-Karten mit einem Päckchen Trockenmittel in einem Multi-Barrier-Beutel gelagert.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | FTA™ Genkarte, Mini-Karte oder Mikrokarte |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sammlung, Lagerung, Verarbeitung und Versand, FTA™ und FTA™ Eluierkarten |
| Produkttyp | Multi-Barrier-Beutel |
| Menge | Je |
| Größe | Klein (9,5 x 7,6 cm) |