Learn More
Multi-Kationen-Standard 1: Li+ @ 50; Na+ @ 200; Mg2+, NH4+ @ 250; Ca²⁺, K⁺ @ 500 μg/ml in Verdünnung. HNO3, VHG™
Artikelnummer. 30003151
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30003151 250 mL 250 Milliliter
30003125 500 mL 500 Milliliter
30003159 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30003151 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGICM5A250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Multi-Kationen-Standard 1: Li+ @ 50; Na+ @ 200; Mg2+, NH4+ @ 250; Ca²⁺, K⁺ @ 500 μg/ml in Verdünnung. HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium/Sodium/Ammonium/Magnesium/Calcium/Potassium
CAS 7439-93-2, 7440-23-5, 14798-03-9, 7439-95-4, 7440-70-2, 9-7-7440
Verfahren Ionenchromatographie
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Lithium/Sodium/Ammonium/Magnesium/Calcium/Potassium
Versandbedingung Raumtemperatur
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix HNO3 verdünnen
Menge 250 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Lithium 50 μg/mL /Sodium 200 μg/mL /Ammonium 250 μg/mL /Magnesium 250 μg/mL /Calcium 500 μg/mL /Potassium 500 μg/mL