Learn More
Thermo Scientific™ Mehrzellen-Zubehör für GENESYS™140/150/180 und BioMate™160 Spektralphotometer
Artikelnummer. 15846095 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
4-Positions-Karussell mit Haltern für Langwegzellen
8-Positionenkarussell
Basis für 4-fach-Karussell
Aufnahmevermögen:
Bis zu 4 Vierkantzellen mit langer Pfadlänge (bis zu 50 mm)
Bis zu 4 Zellen mit 10 mm Pfadlänge
Bis zu 8 Zellen
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Aufnahmevermögen Packungsgröße
15846095 8-Positionenkarussell Bis zu 8 Zellen 1 Stück
15871148 4-Positions-Karussell mit Haltern für Langwegzellen Bis zu 4 Vierkantzellen mit langer Pfadlänge (bis zu 50 mm) 1 Stück
15833165 8-Positionenkarussell Bis zu 8 Zellen 1 Stück
15856095 Basis für 4-fach-Karussell Bis zu 4 Zellen mit 10 mm Pfadlänge 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15846095 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 840303400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    425.00 €
    357.50 € / 1 Stück
    Sparen 67.50 €
    15% Rabatt
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beschleunigen Sie Ihre Analyse mit Messungen mit hohem Durchsatz.
Machen Sie das Beste aus jeder Probe. Das Zubehör für Thermo Scientific™ GENESYS™ UV-Vis Spektralphotometer wurde entwickelt, um Ihnen ein intelligenteres und einfacheres Arbeiten zu ermöglichen. Wir bieten eine breite Auswahl an Optionen an, um Ihre Anforderungen an Messungen zu erfüllen. Das kabellose Snap-In-Design ermöglicht einen einfachen Austausch von Zubehör.
Wir bieten Einzelzellen-Lösungen für die Messung verschiedener Probentypen.
Beschleunigen Sie Ihre Analyse mit Messungen mit hohem Durchsatz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kompatibilität Nur kompatibel mit Küvetten mit einer Schichtdicke von 10 mm. Kompatibel mit 4.5 ml-Küvetten und Semi-Mikroküvetten mit einer Fensterbreite von ≥3 mm (≥1000 μl). Bitte beachten Sie: Nicht kompatibel mit Mikroküvetten (weniger als 1000 μl im Volumen oder mit GENESYS 30/40/50 Spektralphotometer).
Typ 8-Positionenkarussell
Zur Verwendung mit (Geräte) GENESYS 140/150/180, BioMate 160 Spektralphotometer
Aufnahmevermögen Bis zu 8 Zellen