Learn More
BD Biosciences™ Multi-Check CD4 Low Control (CE/IVD)
Artikelnummer. 15875938
Change view
Click to view available options
Menge:
1 x 2,5 ml
2 x 2,5 ml
5 x 2,5 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
15875938 1 x 2,5 ml 1 Stück
15885938 2 x 2,5 ml 1 Stück
15895938 5 x 2,5 ml 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 15875938
Marke: BD Biosciences™ 340914
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Vorgesehen als vollständige Prozesskontrolle für die Immunphänotypisierung durch Durchflusszytometrie.
  • Vollständige Prozesskontrolle für die Immunphänotypisierung durch Durchflusszytometrie.
  • Kontrolle der Antikörperfärbung, der Rot-Blutzellen-Lyse (RBC), der Geräteeinrichtung und -leistung sowie der Datenanalyse.
  • Stabile Kontrolle mit zugewiesenen Werten, die zur Überwachung des Immunophänotypisierungs-Prozesses verwendet werden können.
  • Die BD Multi-Check CD4 Low Control sollte wie Vollblut behandelt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität IVD 2/2014, CE 23-5208-04
Inhalt und Lagerung Fläschchen aufrecht und fest verschlossen bei 2 bis 8 °C lagern.
Menge 1 x 2,5 ml
Stabilität Ungeöffnete Fläschchen sind bis zum Verfallsdatum stabil.Geöffnete Fläschchen sind bei ordnungsgemäßer Handhabung 9 thermische Zyklen lang stabil.