missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Biosciences™ Multi-Check-Steuerung (CE/IVD)

Artikelnummer. 15845938
Change view
Click to view available options
Menge:
1 x 2,5 ml
2 x 2,5 ml
5 x 2,5 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
15845938 1 x 2,5 ml 1 Stück
15855938 2 x 2,5 ml 1 Stück
15865938 5 x 2,5 ml 1 Stück
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15845938

Marke: BD Biosciences™ 340911

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Vorgesehen als vollständige Prozesskontrolle für die Immunphänotypisierung durch Durchflusszytometrie.

  • Vollständige Prozesskontrolle für die Immunphänotypisierung durch Durchflusszytometrie.
  • Kontrolle der Antikörperfärbung, der Rot-Blutzellen-Lyse (RBC), der Geräteeinrichtung und -leistung sowie der Datenanalyse.
  • Stabile Kontrolle mit zugewiesenen Werten, die zur Überwachung des Immunophänotypisierungs-Prozesses verwendet werden können.
  • Die BD Multi-Check-Steuerung sollte wie Vollblut behandelt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität IVD 2/2014, CE 23-5203-04
Inhalt und Lagerung Fläschchen aufrecht und fest verschlossen bei 2 bis 8 °C lagern.
Menge 1 x 2,5 ml
Stabilität Ungeöffnete Fläschchen sind bis zum Verfallsdatum stabil.Geöffnete Fläschchen sind bei ordnungsgemäßer Handhabung 9 thermische Zyklen lang stabil.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.