Learn More
BD Biosciences™ Multi-Check-Steuerung (CE/IVD)
Click to view available options
Menge:
1 x 2,5 ml
2 x 2,5 ml
5 x 2,5 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Vollständige Prozesskontrolle für die Immunphänotypisierung durch Durchflusszytometrie.
- Kontrolle der Antikörperfärbung, der Rot-Blutzellen-Lyse (RBC), der Geräteeinrichtung und -leistung sowie der Datenanalyse.
- Stabile Kontrolle mit zugewiesenen Werten, die zur Überwachung des Immunophänotypisierungs-Prozesses verwendet werden können.
- Die BD Multi-Check-Steuerung sollte wie Vollblut behandelt werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | IVD 2/2014, CE 23-5203-04 |
| Inhalt und Lagerung | Fläschchen aufrecht und fest verschlossen bei 2 bis 8 °C lagern. |
| Menge | 2 x 2,5 ml |
| Stabilität | Ungeöffnete Fläschchen sind bis zum Verfallsdatum stabil.Geöffnete Fläschchen sind bei ordnungsgemäßer Handhabung 9 thermische Zyklen lang stabil. |