Learn More
Sampling Systems™ Multi Dipper 2
Artikelnummer. 15829341 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
1000 mm
1.500 mm
2000 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15829341
Marke: Sampling Systems™ 5045A1000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Behalten Sie Proben in der geschlossenen Sammelflasche, bis der Stopfen durch Betätigen der Steuerkette entfernt wird. Der Sampling Systems™ Multi Dipper 2 ist der ideale Probenehmer zum Entnehmen flüssiger Proben aus verschiedenen Ebenen.
  • Probenehmerrahmen, Steuerketten und Schäkelbolzen sind aus Edelstahl gefertigt
  • Die Probenflaschen sind aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE) gefertigt
  • Die ideale Lösung für die Entnahme von flüssigen Proben aus verschiedenen Ebenen
  • Die Probenentnahmeflaschen bleiben geschlossen, bis der Bediener die Stopper mithilfe der Steuerkette entfernt
Spezifikation
Produkttyp Schöpflöffel
Material Edelstahl (316L)
Enthält 3 HDPE-Probenahmeflaschen
Kapazität (metrisch) 3 x 250 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Flüssigkeitsprobenahme
Länge (metrisch) 1000 mm