Learn More
Multielement-Kalibrierungsstandard 3 für ICP, Fluka™
Artikelnummer. 16646222 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16646222 100 ml 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16646222 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. E2027100ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zertifiziertes Referenzmaterial, je 10 mg/l Sb, Au, Hf, Ir, Pd, PT, Rh, Ru, Te, Sn in HCl 10 %/HNO3 1 %
Honeywell Fluka™ Analysestandards bieten eine wachsende Auswahl an hochwertigen anorganischen und organischen Referenzmaterialien für den europäischen Markt, die gemäß ISO 9001 hergestellt werden.Die Produkte eignen sich für eine Vielzahl von Branchen und Anwendungen und werden mit einem detaillierten Analysezertifikat (CoA) geliefert. Sie haben Anspruch auf kostenlose technische Unterstützung durch Experten, damit Sie die Informationen erhalten, die Sie benötigen, um schnell mit Ihrer Analyse zu beginnen und ein Audit zu bestehen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Multi-Element Calibration Standard 3 for ICP
Verpackung Kunststoffflasche
CAS 16950-06-4
Verfahren ICP-OES and ICP-MS
pH <2
Menge 100 ml
Güte ICP