Learn More
Fisher Chemical™ Multielement-Standardlösung in Wasser für die Ionenchromatographie
Artikelnummer. 31034068 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31034068 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 31034068 Lieferant Fisher Chemical™ Lieferanten-Nr. CM 8933
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    145.00 €
    131.56 € / 100 Milliliter
    Sparen 13.44 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Eine zertifizierte Mischung gängiger Anionen wird zur Kalibrierung von IC-Instrumenten verwendet, um genaue und rückverfolgbare Ergebnisse zu gewährleisten.
  • 6 Komponenten: jeweils 100 mg/L Fluoride (F-); Chloride (Cl-) ; Bromide (Br-) ; Nitrate (NO3-); Phosphate (PO43-) ; Sulfate (SO42-).
  • Zertifiziertes Referenzmaterial (CRM) gemäß ISO 17025 und ISO 17034.
  • Kalibrierkurven: Multielement-CRMs ermöglichen die gleichzeitige Kalibrierung mehrerer Ionen und sparen so Zeit.
  • Qualitätskontrolle: Zertifizierte Konzentrationen mit dokumentierter Unsicherheit gewährleisten Rückverfolgbarkeit und Reproduzierbarkeit.
  • Konform mit folgenden Vorschriften: Erforderlich bei Umwelt-, Lebensmittel- und pharmazeutischen Prüfungen, bei denen Ionenchromatographie eingesetzt wird.
  • Komfort: Gebrauchsfertige Lösungen machen das manuelle Vorbereiten und Standardisieren von Mischungen überflüssig.
  • Jedes CRM wird mit einem Analysezertifikat geliefert, das auch Unsicherheitsberechnungen enthält.
  • Diese Dokumentation ist für Audits, die Validierung von Methoden und den Nachweis der Zuverlässigkeit Ihrer Daten unerlässlich.
Spezifikation
Menge 100 mL