Learn More
Multiionen-IC-Standardlösung in H2O, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Multi Ion anion IC standard solution in H2O |
| Physikalische Form | Flüssig |
| MDL-Nummer | MFCD00144813 |
| Menge | 100 ml |
| Güte | Specpure |