Learn More
ratiolab™ Multi-purpose Beakers with Caps
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
200 ml
Außendurchmesser (metrisch):
43 mm
64 mm
Höhe (metrisch):
47 mm
82 mm
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Packungsgröße:
1000 Stück
150 Stück
500 Stück
Beschreibung
- For sampling, transport and storage of solid, semi-solid and liquid samples
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussfarbe | Red |
| Verschlussmaterial | HDPE |
| Außendurchmesser (metrisch) | 43 mm |
| Sterilität | Steril |
| Menge | 500 Beakers/Bag |
| Kapazität (metrisch) | 30 ml |
| Produkttyp | Sample Cup |
| Material | Polypropylene |
| Höhe (metrisch) | 47 mm |