Learn More
Buerkle™ Multi-Sammler
Beschreibung
- Aus allen Schichten des Behälters können Proben gesammelt werden
- Mit den Lanzen lässt sich verschiedenes Schüttgut entnehmen, von besonders feinen Pulvern bis hin zu großkörnigem Gut wie Mais oder Nüssen
- Die sichere und zuverlässige Probenahme wird durch nützliches Spezialzubehör wie Dichthülsen, Quali-Paper, Reinigungspinsel, Entleerungsvorrichtungen und Close-it Kontrollversiegelungen noch einfacher
- Aluminium, AISI 316L (1.4404) oder AISI 316L/PTFE
- Ausführung aus AISI 316L (1.4404)/PTFE mit geringem Gewicht aufgrund von Probenkammern aus PTFE.
- Mit Farbcodierungssystem
- 25 mm Ø
- Geringstmöglicher Abstand zwischen Innen- und Außenrohr
- Einfache Reinigung, abnehmbare Spitze
- Farbcodierung (Multi- und Uno-Probenehmer)
- Ultrareine Materialien
- Ausgezeichnete Verarbeitung, robustes Modell
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Multi-Probenehmer |
| Material | Edelstahl (V4A), PTFE |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Enthält | 5 Sammelkammern |
| Grifftyp | T-Form |
| Kapazität (metrisch) | 17 mL |
| Größe | Einführtiefe: 1355 mm |
| Zertifizierung/Konformität | DIN |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Mehrpunkt-Probenahmen aus mehreren vorher festgelegten Probenahme-Tiefen, Lebensmittel |
| Länge (metrisch) | 1500 mm |