Learn More
Buerkle™ Multi-Sammler
Multi-Sammler mit mehreren geschlossenen Kammern, für Multi-Zielpunktproben aus mehreren vorbestimmten Probentiefen. Der große Vorteil der Zonensammler liegt darin, dass Allschichtproben aus allen Schichten eines Gebindes gesammelt werden können.
575.00 € - 1170.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Multi-Probenehmer |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Grifftyp | T-Form |
Zertifizierung/Konformität | DIN |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Mehrpunkt-Probenahmen aus mehreren vorher festgelegten Probenahme-Tiefen, Lebensmittel |
Produktcode | Marke | Enthält | Länge (metrisch) | Material | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Länge (metrisch) | Material | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10255182
|
Buerkle™
5316-3055 |
3 Kammern | 550 mm | Edelstahl (V4A) | Einführtiefe: 430 mm |
865.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10268320
|
Buerkle™
5316-0055 |
3 Sammelkammern | 550 mm | Edelstahl (V4A), PTFE | Einführtiefe: 430 mm |
575.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10265182
|
Buerkle™
5316-3085 |
3 Kammern | 850 mm | Edelstahl (V4A) | Einführtiefe: 710 mm |
925.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10024190
|
Buerkle™
5316-0085 |
3 Sammelkammern | 850 mm | Edelstahl (V4A), PTFE | Einführtiefe: 710 mm |
650.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10192602
|
Buerkle™
5316-3150 |
5 Kammern | 1500 mm | Edelstahl (V4A) | Einführtiefe: 1355 mm |
1170.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10034190
|
Buerkle™
5316-0150 |
5 Sammelkammern | 1500 mm | Edelstahl (V4A), PTFE | Einführtiefe: 1355 mm |
945.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
Beschreibung
Multi-Sammler mit mehreren geschlossenen Kammern, für Multi-Zielpunktproben aus mehreren vorbestimmten Probentiefen.
Bürkle-Zonensammler dienen der Probenahme von Schüttgütern aller Art.
Der große Vorteil der Zonensammler liegt darin, dass Allschichtproben aus allen Schichten eines Gebindes gesammelt werden können.
Mit den Stechlanzen können unterschiedliche Schüttgüter, vom feinsten Pulver bis hin zu großen Körnern, wie Mais oder Nüssen, gesammelt werden.
Die Zonensammler sind in verschiedenen Längen erhältlich. 55 cm (nur Multi-, Uno- und Allschichtsammler) speziell für Säcke geeignet, 85 cm lang (speziell für Fässer, Tonnen, Mischbehälter) und 150 cm, sowie 250 cm lang (nur Jumbo-Sammler) für BigBags, Silos, Tanks etc.
Mit hilfreichem Zubehör wie Verschlusshülsen, Quali-Paper, Reinigungsbürste, Entleervorrichtung und close-it-Verschluss-Siegel wird die einfache und sichere Probenahme zusätzlich erleichtert.
Die Zonensammler sind in verschiedenen Varianten für unterschiedliche Beprobungen erhältlich.
- Aluminium, V4A (1.4404) oder V4A/PTFE
- Version aus V4A/PTFE mit geringerem Gewicht durch PTFE-Sammelkammern
- Mit Farbcodierungs-System
- 25 mm Ø
- Geringstmögliche Spaltenabstände zwischen dem Innen- und Außenrohr
- Leichte Reinigung, Spitze abnehmbar
- Farbcodierung (Multi- und Uno-Sammler)
- Ultrareine Werkstoffe
- Hervorragende Verarbeitung, robuste Ausführung
Spezifikation
Multi-Probenehmer | |
T-Form | |
Für Mehrpunkt-Probenahmen aus mehreren vorher festgelegten Probenahme-Tiefen, Lebensmittel |
Autoklavierbar | |
DIN |