Learn More
Fisherbrand™ Multi-Röhrchengestell
Artikelnummer. 17191902 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau/naturfarben
Purpur/naturfarben
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
17191902 Purpur/naturfarben 1 Stück
17181902 Blau/naturfarben 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17191902
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.70 €
    28.39 € / 1 Stück
    Sparen 16.31 €
    36% Rabatt
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Multi Tube Rack ist das flexibelste Rohrgestell und für die Verwendung mit einer Vielzahl von Rohrdurchmessern und -höhen konzipiert. Er fasst praktisch alle Markenröhrchen von 10 bis 30 mm in unterschiedlichen Höhen.
  • Austauschbare Röhrchenhalterungseinsätze fixieren Röhrchen verschiedener Größen sicher und erleichtern so den Technikern den ständigen Wechsel zwischen Probengefäßen.
  • Die dreh- und schwenkbaren Gestelleinsätze ermöglichen ein bequemeres Pipettieren und eine bessere Sicht
  • Einzigartiges Teardrop-Well Design, das einen besseren Halt der Röhrchen ermöglicht
  • Alphanumerisches Raster zur schnellen Identifizierung und Entnahme von Proben
  • Ergonomische Griffe für einfachen Transport des Racks
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Purpur/naturfarben
Aufnahmevermögen Röhrchen (5 bis 50 ml)
Material Polypropylen
Positionen 6 und 20
Form Rechteckig
Stapelbar Nein
Sterilität Nicht steril
Zur Verwendung mit (Geräte) Röhrchen
Abmessungen (L x B x H) 30,9 x 10,7 x 7,7 cm
Länge (metrisch) 30.9 cm
Länge (angloamerikanisch) 12,2 in.
Breite (angloamerikanisch) 4,2 in.
Höhe (angloamerikanisch) 3 in.
Produkttyp Universelles Mehrfachregal
Innendurchmesser (metrisch) 13, 17 und 30 mm
Einschübe Keine
Höhe (metrisch) 7.7 cm
Array 1 x 6, 2 x 10
Breite (metrisch) 10.7 cm