Learn More
Grant Instruments™ Multi-Vortexer
Beschreibung
- Drehzahl von 500 bis 3000 U/min variabel einstellbar
- Aufnahme von bis zu 32 Röhrchen in drei verschiedenen Größen/Kombinationen
- Zusätzlicher VP-1 Flachkopf für das Mischen einzelner Röhrchen
- Die Sauggreifer aus Gummi haften fest auf dem Arbeitstisch und verhindern ein „Wandern“ des Gerätes. Sie absorbieren auch Vibrationen und verhindern deren Übertragung auf den Arbeitstisch
- Einfach zu bedienen – Wählen Sie entweder ‚Continuous‘ oder ‚Touch‘ und drehen Sie den Knopf, um die Geschwindigkeit einzustellen
- Die Universalplattform verfügt über eine 32-er-Buchse für drei Röhrchengrößen (16 x 1,5 ml, 8 x 0,5 ml, 8 x 0,2 ml) und eine Spitze für das Mischen einzelner Röhrchen bis 15 ml
- Betriebstemperaturbereich: +4 °C bis 40 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Orbit | 2 mm |
| Drehzahlbereich | 500 bis 3000 U/min |
| Spannung | 12 V |
| Temperaturbereich (metrisch) | 4°C bis 40°C |
| Röhrchengröße | 16 mm Durchm. |