Learn More
Velp Scientifica™ MultiAluBlock ™
Artikelnummer. 15825201 Alle ansehen Velp Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
28 mm
Höhe (metrisch):
43 mm
Aufnahmevermögen:
4 Positionen
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) Aufnahmevermögen unitSize
15825201 28 mm 43 mm 4 Positionen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15825201 Lieferant Velp Scientifica™ Lieferanten-Nr. A00000324
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kann verwendet werden mit: AREX-6 Heizplattenrührer
  • Verwendet für zahlreiche Reaktionen, was Zeit und Platz auf dem Labortisch spart
  • Zur Verwendung mit Velp Series 6 Rührer mit Heizplatte
  • Gegeneinander austauschbar
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 28 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) AREX-6 Heizplattenrührer
Höhe (metrisch) 43 mm
Aufnahmevermögen 4 Positionen
Typ Block
Breite (metrisch) 43 mm