Learn More
Testo™ 3-Kanal Temperatur-Messgerät, testo 735-2, Messwertseicher,PC-Software, USB-Kabel
Artikelnummer. 10153672
Ansicht ändern
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. unitSize
10153672 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10153672 Lieferant Testo™ Lieferanten-Nr. 0563 7352
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das robuste und kompakte Messgerät mit einem Fühlereingang für hochpräzise Pt100 Fühler und zwei Eingängen für schnelle Thermoelementfühler. Kabellos, d.h. mit Messdatenübertragung per Funk, können die Messwerte von bis zu drei weiteren Temperaturfühlern im übersichtlichen Messgerätedisplay angezeigt werden. Somit können insgesamt 6 Kanäle mit dem Messgerät erfasst werden. Mit dem steckbaren, hochpräzisen Pt100 Tauch-/Einstechfühler wird eine Systemgenauigkeit von 0,05°C erreicht mit einer Auflösung von 0,001°C. Das Messsystem eignet sich daher ideal zum Einsatz als Gebrauchsnormal. Temperaturverläufe können im Messgerät aufgezeichnet und im PC/Notebook grafisch/tabellarisch analysiert werden. Vor Ort können die Daten per Infrarotübertragung mit dem Testo-Protokolldrucker dokumentiert werden. Wählbare Nutzerprofile, d.h. eine auf die Anwendung abgestimmte Belegung der Funktionstasten, ermöglichen eine intuitive und schnelle Bedienung. Messortbezogen können entweder Einzelprotokolle oder Messreihen gespeichert werden. Im Gerät können bis zu 99 Messorte hinterlegt werden. Der Speicherzyklus ist frei einstellbar von 1 Sekunde bis 24 Stunden.
Systemgenauigkeit bis zu 0,05°C
Gerätespeicher bis zu 10000 Messwerte
PC-Software zur Archivierung, Analyse und Dokumentation der Messdaten (im Lieferumfang)
Anzeige, Speichern und Ausdruck von Delta T, Min-, Max- und Mittelwerten
Akustischer Alarm bei Grenzwert-Überschreitung
Messbereich -50 - +400°C
Genauigkeit Klasse A
Betriebstemperatur -20 - +50°C
Lagertemperatur -30 - +70°C
Batterietyp Alkali-Mangan, Mignon, Typ AA
Standzeit ca. 300 h mit TE-Fühler
Masse 220/74/46mm
Gewicht 428 g
Schutzklasse IP54
Typ: testo 735-2 mit PC-Modul
Spezifikation
Material ABS-Kunststoff, TPE, Metall