Learn More
ZVG Zellstoff Vertrieb™ Multiclean Reinigungstuchrolle
Artikelnummer. 10116881
Ansicht ändern
Click to view available options
Lage:
2-lagig
3-lagig
Breite (metrisch):
240 mm
380 mm
Packungsgröße:
1 Rollen
2 Rollen
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lage Breite (metrisch) Packungsgröße
10116881 2-lagig 240 mm 2 Rollen
10639342 3-lagig 380 mm -
10351342 3-lagig 240 mm 1 Rollen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10116881 Lieferant ZVG Zellstoff Vertrieb™ Lieferanten-Nr. 1122400
Sicherheit beginnt hier: Sparen Sie bis zu 60 %
Verwenden Sie den Aktionscode 28008
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Reinigen Sie mit den Multiclean Plus Stoffrollen von ZVG Zellstoff Vertrieb™ für ein hohes Maß an Effizienz und Sicherheit. Ein neuer Herstellungsprozess macht diese Tücher noch stärker und saugfähiger.
  • Blau
  • 2-lagig und 3-lagig
  • Großes Volumen
Spezifikation
Produkttyp Multiclean Plus Tücherrolle
Länge (metrisch) 380 mm
Breite (metrisch) 240 mm
Farbe Blau
Lage 2-lagig