Learn More
Buerkle™ MultiDispo Einweg-Probenehmer
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
200 mL
Länge (metrisch):
500 mm
1000 mm
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
20 Stück
Beschreibung
- Nimmt Proben aus mehreren Schichten des Probenmaterials
- Geeignet für frei fließende Pulver und kleinkörnige Granulate
- Repräsentative Mehrschichtproben können direkt über den offenen Griff in einen Probenbehälter entleert werden
- Die Grifföffnung für die Entleerung hat einen Durchmesser von 14 mm
- Im Reinraum hergestellt
- Sterile Sorten werden durch Gammastrahlen sterilisiert
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Probenehmer |
| Material | HDPE |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 3,38 oz. |
| Kapazität (metrisch) | 100 mL |
| Einwegprodukt | Ja |
| Sterilität | Steril |
| Durchmesser (metrisch) | 25 mm |
| Länge (metrisch) | 500 mm |