Learn More
Buerkle™ MultiDispo Einweg-Probenehmer
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-6827041 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
200 mL
Länge (metrisch):
500 mm
1000 mm
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
20 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Länge (metrisch) Sterilität Packungsgröße
15541731 100 mL 500 mm Unsteril 20 Stück
15551731 100 mL 500 mm Steril 20 Stück
15561731 200 mL 1000 mm Unsteril 20 Stück
15571731 200 mL 1000 mm Steril 20 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15541731 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 53934440
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nimmt Proben aus mehreren Schichten des Probenmaterials. Der Buerkle™ MultiDispo Einweg-Probenehmer eignet sich für frei fließende Pulver und kleinkörnige Granulate. Als steril und nicht steril erhältlich.
  • Nimmt Proben aus mehreren Schichten des Probenmaterials
  • Geeignet für frei fließende Pulver und kleinkörnige Granulate
  • Repräsentative Mehrschichtproben können direkt über den offenen Griff in einen Probenbehälter entleert werden
  • Die Grifföffnung für die Entleerung hat einen Durchmesser von 14 mm
  • Im Reinraum hergestellt
  • Sterile Sorten werden durch Gammastrahlen sterilisiert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Probenehmer
Material HDPE
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 3,38 oz.
Kapazität (metrisch) 100 mL
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Sterilität Unsteril
Durchmesser (metrisch) 25 mm
Länge (metrisch) 500 mm