Learn More
IKA-Werke GmbH & Co. KG™ MultiDrive MI 400 T – S
Artikelnummer. 17765878 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
400 mL
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
17765878 400 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17765878 Lieferant IKA-Werke GmbH & Co. KG™ Lieferanten-Nr. 0020112100
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein speziell versiegeltes Gefäß mit Schläger. In Kombination mit MultiDrive Basic eignet es sich für das Trockenmahlen einer Vielzahl von Anwendungen wie Holz, Heimtierfutter, Tiefkühlprodukte oder Kunststoffe.
  • Spezielle Behälterdichtung ermöglicht das Lösen des Drucks über den Deckel während des Zerkleinerungsprozesses (z. B. bei sehr feinem Pulver)
  • Das Produkt wird von einem speziellen Schaumstoff im Gefäß gehalten
  • Der integrierte Temperatursensor ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung und eine individuelle Einstellung der Temperaturgrenze
  • Die Mahlkammer muss manuell gereinigt werden
  • Der Schläger kann für eine intensive Reinigung problemlos demontiert werden
  • Im Lieferumfang ist ein Standardschläger aus Edelstahl enthalten
  • Weitere optionale Werkzeuge wie Sternmesser aus Edelstahl oder Hartmetall-Schläger sind separat erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 400 mL
Zertifizierung/Konformität CE
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Einfluss auf Batch-Mahlen
Zur Verwendung mit (Geräte) IKA MultiDrive Universal-Fräsmaschine/Mischer
Härte 5 Mohs
Höhe (metrisch) 180 mm
Länge (metrisch) 160 mm
Material Edelstahl, Silikon
Partikelgröße 7 mm
Geschwindigkeit 3000 bis 20.000 U/min
Breite (metrisch) 160 mm