Learn More
Thermo Scientific™ Multidrop™ 384 Reagenzien-Dispenser
Artikelnummer. 11530725 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Spannung:
100 bis 120 V
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung Packungsgröße
11530725 100 bis 120 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11530725 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 5840157
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Erhöhen Sie die Produktivität mit dem Thermo Scientific™ Multidrop™ 384 Reagenzien-Dispenser. Er bietet kontinuierliche Hochgeschwindigkeitsdispensierung verschiedener Flüssigkeiten mit hervorragender Präzision und Kompatibilität mit automatisierten Systemen.
Erhöhen Sie die Produktivität mit dem Thermo Scientific™ Multidrop™ 384 Reagenzien-Dispenser. Er bietet kontinuierliche Hochgeschwindigkeitsdispensierung verschiedener Flüssigkeiten mit hervorragender Präzision und Kompatibilität mit automatisierten Systemen.
Der Multidrop 384 kann eine Vielzahl unterschiedlicher Lösungen im Volumenbereich von 5 bis 395 μl in 96- und 384-Well Platten dispensieren.
  • Präzises Dispensieren mit reproduzierbaren Dispensierergebnissen
  • Ultraschnelles Dispensieren gewährleistet höhere Probendurchsätze
  • Einfaches Einrichten mit schneller Platten- und Volumenauswahl
  • Einfache Integration mit verschiedenen automatisierbaren Systemen ermöglicht höhere Durchsätze
Komfortable, autoklavierbare Dispensierkassette
  • 8-Kanal abnehmbare und autoklavierbare Dispensierkassette gewährleistet sterile Bedingungen und vermeidet Kreuzkontamination
  • Alle Reagenzien können in die Reagenzflasche zurückgespült werden, damit ein Verlust teurer Reagenzien vermieden wird
Eine Dispensierkassette mit Standardschlauch (Kat.- Nr. 24072670)
Assay-Entwicklung; Primär- und Sekundär-Screening; Substanzlagerung; Genomik- und Proteomikforschung; Zellbasierte Assays; ELISA-Assays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit 5µL: ±3% (typical), 20µL: ±2% (typical), 100µL: ±1% (typical)
Produkttyp Reagent Dispenser
Kanäle 8
Volumen (metrisch) 5 bis 395μL
Schritten 5 μl
Schnittstelle RS-232
Plattentyp 96 - , 384 -Well-Platten
Präzision 5μL: CV≤10% (typical), 20μL: CV≤1.5% (typical),
Geschwindigkeit 96-well plate: 20µL in 5 seconds, 50µL in 8 seconds and 384-well plate: 20µL in 20 seconds, 50µL in 25 seconds
Totvolumen (metrisch) <7 ( Reagenz Recovery-Option ) ml
Breite (angloamerikanisch) In 12.2 .
Breite (metrisch) 31cm
Höhe (angloamerikanisch) 6.1 in.
Höhe (metrisch) 15.5cm
Tiefe (angloamerikanisch) In 12.6.
Tiefe (metrisch) 32cm
Gewicht (angloamerikanisch) £ 13,7
Gewicht (metrisch) 6.2kg
Elektrische Anforderungen 100 to 120V 50/60Hz
Spannung 100 bis 120 V
Frequenz 50/60Hz