Learn More
Thermo Scientific™ Digitaler Dispenser Multidrop™ Pico
Artikelnummer. 31337546 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Modell:
Multidrop Pico 1 Digital Dispenser
Multidrop Pico 8 Digital Dispenser
Multidrop Pico 8 Surfactant Free Digital Dispenser
Abmessungen (L x B x H):
38.5 x 28 x 19 cm (15 in x 11 in x 7.5 in)
47 x 38 x 23 cm (18.5 x 15 x 9.1 in)
47 x 38 x 23 cm
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell Abmessungen (L x B x H) Packungsgröße
31337546 Multidrop Pico 8 Surfactant Free Digital Dispenser 47 x 38 x 23 cm (18.5 x 15 x 9.1 in) -
31722884 Multidrop Pico 8 Surfactant Free Digital Dispenser 47 x 38 x 23 cm (18.5 x 15 x 9.1 in) 1 Stück
16643823 Multidrop Pico 8 Digital Dispenser 47 x 38 x 23 cm 1 Stück
16671296 Multidrop Pico 1 Digital Dispenser 38.5 x 28 x 19 cm (15 in x 11 in x 7.5 in) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31337546 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 5840700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52800.00 €
    46234.80 € / 1 Stück
    Sparen 6565.20 €
    12% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Miniaturisierung von Assays und genaue Ergebnisse im Pikoliterbereich mit benutzerfreundlicher Software
Pico 1 und Pico 8 bieten eine verbesserte Genauigkeit beim Dispensieren von Volumina von 11 pl in jedem Well, wobei bis zu zehn Mal weniger Reagenz im Vergleich zu manuellen Pipettiervorgängen verwendet wird, was erheblich zur Kostensenkung und Abfallreduzierung beiträgt.Die für die Miniaturisierung von Assays, die Steigerung der Produktivität und die Verbesserung der Genauigkeit der Ergebnisse entwickelten Assays eignen sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen mit geringem Volumen wie qPCR, Dosisreaktionskurven, Assays für das Arzneimittelscreening und ELISA.
Features:
  • Advanced Assay Miniaturization: Digital dispensing technology enables direct dilution and low dead volume with precise fluid delivery as low as 11 pL enabling up to 10-fold reduction in reagent and sample consumption.
  • Enhanced Workflow Efficiency and Sample Integrity: Non-contact disposable dispensing cartridges eliminate cross-contamination and carry-over. With a 40x increase in processing speed, typical dose experiments are completed in just 15 seconds, compared to 10 minutes with analog serial dilution. This minimizes manual pipetting steps and reduces the risk of repetitive strain injuries.
  • Intuitive Software: Multidrop™ PicoIT software provides flexible and intuitive experiment design capabilities for complex plate layouts. It supports sophisticated assay configurations while maintaining user-friendly operation through simplified setup procedures. Application-focused wizards and pre-programmed protocol templates for qPCR master mixes provide automated fluid customization for each qPCR component. Complete traceability functionality tracks reagent amounts and dispensing times for each well after every run.
  • Wide Range of Applications: The Multidrop™ Pico digital dispensers support a variety of fluid types, including master mixes, DMSO-based and aqueous fluids, with or without small molecule compounds or biomolecules. The Multidrop™ Pico 8 Surfactant Free (Pico 8 sf) can dispense aqueous fluids without surfactant using surfactant free cartridges. The digital dispensers automate complex protocols such as drug synergy/combination studies and multi-component titrations. They are ideal for applications including qPCR, drug combination studies, DMPK, assay development, biochemical assays, secondary screening, cell-based assays, spotting, enzyme profiling, synthetic biology, antibody therapies, and SAR.
  • Instrument Options and Capabilities: Choose between two instrument options: the Pico 1, which uses 1-channel cartridges, and the Pico 8 sf, which uses 4- or 8-channel cartridges. The Pico 8 sf is specifically designed for complex multi-reagent/sample assays in high-density formats up to 1536-well plates.
Serviceplan
Ja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Digital Dispenser
Kanäle 4,8
Volumen (metrisch) 8 pL to 10 μL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Drug combination studies, Biochemical assays, Cell-based assays, DMPK, Secondary screening, Synthetic chemistry, Assay development, qPCR, Enzyme profiling, Antibody therapies, SAR, and Spotting
Zur Verwendung mit (Geräte) 4-channel, 200 μL Standard Cartridges; 8-channel, 20 μL Standard Cartridges; 4-channel, 200 μL Surfactant Free Cartridges; 8-channel ,20 μL Surfactant Free Cartridges
Schritten As low as 8 pL
Schnittstelle USB, PC Control
Modell Multidrop Pico 8 Surfactant Free Digital Dispenser
Plattentyp 12, 24, 48, 96, 384, 1536 well plate, Plate height: 6-47 mm
Präzision ≤ 8%
Software Multidrop PicoIT Software
Abmessungen (L x B x H) 47 x 38 x 23 cm (18.5 x 15 x 9.1 in)
Gewicht (angloamerikanisch) 31.1 lb
Gewicht (metrisch) 14.1 kg
Elektrische Anforderungen 100 to 240 V 50/60Hz
Spannung 100/240 V
Frequenz 50/60 Hz