Learn More
WTW™ MultiLab™ Pro 20 IDS
Beschreibung
Der MultiLab™ Pro IDS Das Gerät von Xylem ist ein modernes Multiparameter-Messgerät mit bis zu zwei Messkanälen.
- Anwenderfreundlich
- LIMS bereit
- GxP-Konformität
- Kompaktes und funktionales Design
Highlights:
- Misst pH-Wert, Redoxpotenzial, Leitfähigkeit, gelösten Sauerstoff, ISE (demnächst verfügbar) und Trübung
- Drahtlosfähig IDS Module
- Digitale Sensorerkennung
- Gleichzeitige Messung mit bis zu zwei unabhängigen Messkanälen
- GxP-konform
- Brillantes Touchdisplay
- Voreingestellte und definierbare Puffersätze
- QSC-Kalibrierung
- AutoRead-Funktion
- LIMS bereit
- Export nach PDF/A, JSON und CSV
- Spezielles Touchscreen-Glas kann mit Handschuhen bedient werden und ist beständig gegen Alkohol und Desinfektionsmittel.
Lieferumfang:
- Gerät mit Ständer und Netzteil
Spezifikation
Spezifikation
| Kanäle | 2 |
| Displaytyp | Farb-TFT |
| IP-Bewertung | IP 42 |
| Measurement Modes | pH, Redox, mV, Leitfähigkeit, Sauerstoff |
| Bereich (Leitfähigkeit) | 0,001 μS/cm bis 200 μS/cm |
| Bereich (pH) | 0,000 bis 14,000 |
| Auflösung (ISE) | abhängig vom Sensor |
| Auflösung (pH) | abhängig vom Sensor |
| Temperaturbereich (metrisch) | abhängig vom Sensor |
| Art der Protokollfunktion | Manuell oder Intervall |
| Mehr anzeigen |