Learn More
WTW™ MultiLine™ 3420 Tragbares digitales Multiparametermessgerät
Click to view available options
Bereich (pH):
-2 bis 20
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
MultiLine™ IDS: Multiparametermessung neu definiert
Die neuen MultiLine™ Taschengeräte mit den intelligenten digitalen IDS-Sensoren sind modernste Systeme für die mobile Multiparametermessung. Der entscheidende Vorteil: Die Aufbereitung der Messsignale wird direkt im Sensor vollzogen. Dieser meldet sich selbstständig am Gerät an und übermittelt unverwechselbar Kenndaten und die aktuelle Kalibrierung. Damit gibt es keine Verwechslungen, durch die digitale Signalübertragung sind bei allen Parametern lange Kabel möglich. Die einzigartige QSC-Funktion für IDS pH Sensoren gestattet die Bewertung des aktuellen Sensorzustands. Mit der CMC Funktion lässt sich der optimale pH Messbereich kontrollieren. Eine grosse Palette von IDS-pH , Leitfähigkeits- und Sauerstoffsensoren deckt nahezu alle Anwendungen ab. Wasserdichte, universelle Quick-Lock Anschlüsse am Gerät sichern die Sensoren gegen Verlust.
Die robusten und wasserdichten (IP 67) MultiLine™ Taschengeräte sind zur bestmöglichen Information und Bedienung mit einem hochauflösenden Farbgraphikdisplay ausgestattet. Eine spezielle Silikonfolientastatur vermittelt ausgezeichnete Bedienbarkeit. Eine USB-Schnittstelle steht zur Datenübertragung auf USB-Speichersticks oder ausgewählte Drucker zur Verfügung. NIMH-Akkus erlauben einen ökonomischen Betrieb. Erhältlich als feldtaugliche Koffersets mit Sensoren und Zubehör.
Multi 3410: Einkanal-Messgerät für pH, ORP, Leitfähigkeits- und Sauerstoffmessung für alle, die hauptsächlich einen Parameter messen müssen, aber gelegentlich Bedarf für einen zweiten oder dritten Parameter haben.
Multi 3420: Zweikanal-Multimessgerät für parallele, gleichzeitige Messung zweier unterschiedlicher oder gleicher Parameter und Sensoren.
Multi 3430: Dreikanal-Multimessgerät für parallele, gleichzeitige Messung von bis zu drei unterschiedlichen oder gleichen Parametern und Sensoren.
Typ: Multi 3420 Portables Zweikanal-Multiparametergerät
Die neuen MultiLine™ Taschengeräte mit den intelligenten digitalen IDS-Sensoren sind modernste Systeme für die mobile Multiparametermessung. Der entscheidende Vorteil: Die Aufbereitung der Messsignale wird direkt im Sensor vollzogen. Dieser meldet sich selbstständig am Gerät an und übermittelt unverwechselbar Kenndaten und die aktuelle Kalibrierung. Damit gibt es keine Verwechslungen, durch die digitale Signalübertragung sind bei allen Parametern lange Kabel möglich. Die einzigartige QSC-Funktion für IDS pH Sensoren gestattet die Bewertung des aktuellen Sensorzustands. Mit der CMC Funktion lässt sich der optimale pH Messbereich kontrollieren. Eine grosse Palette von IDS-pH , Leitfähigkeits- und Sauerstoffsensoren deckt nahezu alle Anwendungen ab. Wasserdichte, universelle Quick-Lock Anschlüsse am Gerät sichern die Sensoren gegen Verlust.
Die robusten und wasserdichten (IP 67) MultiLine™ Taschengeräte sind zur bestmöglichen Information und Bedienung mit einem hochauflösenden Farbgraphikdisplay ausgestattet. Eine spezielle Silikonfolientastatur vermittelt ausgezeichnete Bedienbarkeit. Eine USB-Schnittstelle steht zur Datenübertragung auf USB-Speichersticks oder ausgewählte Drucker zur Verfügung. NIMH-Akkus erlauben einen ökonomischen Betrieb. Erhältlich als feldtaugliche Koffersets mit Sensoren und Zubehör.
Multi 3410: Einkanal-Messgerät für pH, ORP, Leitfähigkeits- und Sauerstoffmessung für alle, die hauptsächlich einen Parameter messen müssen, aber gelegentlich Bedarf für einen zweiten oder dritten Parameter haben.
Multi 3420: Zweikanal-Multimessgerät für parallele, gleichzeitige Messung zweier unterschiedlicher oder gleicher Parameter und Sensoren.
Multi 3430: Dreikanal-Multimessgerät für parallele, gleichzeitige Messung von bis zu drei unterschiedlichen oder gleichen Parametern und Sensoren.
Typ: Multi 3420 Portables Zweikanal-Multiparametergerät
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit (Leitfähigkeit) | ±0.5% full scale |
| Genauigkeit (DO) | ±0.5% of reading |
| Genauigkeit (mV) | ±0,2 mV |
| Genauigkeit (pH) | ±0.004 |
| Genauigkeit (elektrischer Widerstand) | ±0.5% ±1 digit |
| Genauigkeit (Salinität) | ±0.5% of reading |
| Genauigkeit (TDS) | ±0.5% full scale |
| Akkutyp | NiMH Rechargeable |
| Kalibrierpunkte | Up to 5 |
| Kalibrierpunkte (pH) | 1, 2, 3, 4, 5-point WTW Technical, DIN/NIST, and 20 additional buffer sets |
| Mehr anzeigen |