Learn More
WTW™ MultiLine™ Multi 3620 IDS Tragbares Multiparameter-Messgerät
Artikelnummer. 15568595
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Multiparameter-Messgerät
Multiparameter-Messgerät mit Kit
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße
15568595 Multiparameter-Messgerät 1 Stück
15520476 Multiparameter-Messgerät mit Kit 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15568595 Lieferant WTW™ Lieferanten-Nr. 2FD560
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1685.45 €
    1612.00 € / 1 Stück
    Sparen 73.45 €
    4% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Lösen Sie mehrere Messaufgaben gleichzeitig und sparen Sie Zeit und Kosten. Die WTW™ MultiLine™ Multi3620 IDS tragbaren Multiparameter-Messgeräte verfügen über zwei universelle Messkanäle für die gleichzeitige Messung von pH, ORP, gelöstem Sau
  • Wireless Ready
  • Gleichzeitige Anzeige aller Messwerte
  • Digitale Sensorerkennung
  • Zwei galvanisch getrennte Messeingänge
  • Dual – 2 Kanäle, 4 Parameter
  • Die galvanische Trennung der Sensoreingänge verhindert Störungen von Messsignalen
  • Verwenden Sie die neuen Funkmodule zusammen mit neuen IDS-Steckkopfsensoren, damit Sie kabelfrei selbst an kaum zugänglichen Stellen messen können
  • Effiziente Batterie- oder Netzversorgung: Kostengünstig Messungen vor Ort und im Labor
  • Die Datenübertragung erfolgt entweder über USB-Stick oder über direkte USB-Verbindung zu einem Computer
  • Die farbige grafische Anzeige bietet Messwerte sowie zusätzliche Informationen wie Sensorposition, CMC und QSC
  • Die Rückverfolgbarkeit der einzelnen Messwerte kann durch Aktivierung der Benutzerverwaltung unterstützt werden
Im Lieferumfang enthalten sind der MultiLab™ Importer für den Import von Daten über Excel™ sowie über den MultiLab™ Benutzer (Benutzerverwaltung).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kanäle 2
Displaytyp LCD-Farbgrafik, Hintergrundbeleuchtung
IP-Bewertung IP 67
Enthält Tragbares Multiparameter-Messgerät nur IDS
Hauptspeicher Manuell 500/10000 automatisch
Modell Tragbares MultiLine™ Multi 3620 IDS Multiparameter-Messgerät
Stromversorgung Stromversorgung mit großer Reichweite, 4 x 1.2 V NiMH-Akku oder über Mini-USB-B
Produkttyp Multiparameter-Messgerät