Learn More
Heidolph™ Heat-On Aufsatz
Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
100 ml-Mehrhalskolben
250 ml-Mehrhalskolben
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Um mit einem Temperaturfühler genau zu messen, befindet sich auf einer Seite des Heat-On Aufsatzes eine kleine Bohrung.
- Für einen komfortablen und sicheren Transport der Heat-On Aufsätze – insbesondere im heißen Zustand – sind optionale Sicherheitsgriffe separat erhältlich.
- Für eine effiziente Reaktion ohne Medienverlust wird empfohlen, Lösungsmittelvolumen von bis zu 125 ml für den 250 ml-Heat-On Aufsatz und 50 ml für den 100 ml-Heat-On Aufsatz zu verwenden.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Schwarz |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 100 ml-Mehrhalskolben |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Heizbare Glasware |
| Temperatur (metrisch) | 260 °C |