Learn More
Hanna Instruments™ Multiparameter-Laborphotometer mit 44 Parameter , HI 83200-02
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Multiparameter-Tischphotometer |
| Displaytyp | LCD-Anzeige |
| Anschlusstyp | USB |
| Höhe (metrisch) | 110 mm |
| Länge (metrisch) | 235 mm |
| Lichtquelle | Bis zu 5 Wolframlampen mit verschiedenen Schmalbandinterferenzfiltern |
| Gewicht (metrisch) | 0,9 kg |
| Breite (metrisch) | 200 mm |