Learn More
Horiba™ Multiparameter-Messgeräte-Kit für Wasserqualitätsprüfungen
Artikelnummer. 11958128
Encompass
Change view
Click to view available options
Bereich:
Trübung: 0 bis 1000 NTU
Trübung: 0 bis 800 NTU
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Bereich unitSize
11958128 Trübung: 0 bis 800 NTU 1 Stück
11998128 Trübung: 0 bis 1000 NTU 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 11958128
Marke: Horiba™ U52G10M
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Robuster und leistungsstarker Multiparameter-Wassertester. Das Horiba™ Multiparameter-Wasserqualitätsmessungskit misst und zeigt gleichzeitig Ergebnisse für bis zu 11 Parameter an.
  • Die automatische Kalibrierungsfunktion ermöglicht eine problemlose Kalibrierung von pH, gelöstem Sauerstoff, Leitfähigkeit, Trübung und Tiefe.
  • Stoßfeste und leicht zu reinigende Abdeckung für die raue Behandlung im Feld.
  • Das Kabel kann einfach mit einem Schnellstecker angeschlossen und wieder getrennt werden.
  • Die Auto-Hold-Funktion friert die durchschnittlichen Datenwerte auf dem Bildschirm ein, um mehr Zeit für die Verifizierung oder Transkription von Daten zu bieten.
  • Die Diagnosefunktionen informieren den Anwender über Fehler.
  • Integrierte USB-Schnittstelle zur Datenübertragung an einen PC Separat erhältliches USB-Kabel wird mit Software geliefert.
  • Wählbare Maßeinheiten ermöglichen es dem Bediener, Daten zu melden, ohne diese Daten in die gewünschten Maßeinheiten umwandeln zu müssen.
  • Mehrere Sensoren ermöglichen die gleichzeitige Messung von 11 Parametern (pH, pH(mv), ORP, DO, COND, Salinität, TDS, spezifische Dichte Salzwasser, Temperatur, Trübung, Wassertiefe).
  • Der Trübungssensor U-53 ist konform mit der US EPA-Methode 180.1.
  • Die Präzision wurde gegenüber herkömmlichen Geräten verbessert.
  • Der austauschbare Trübungssensor mit Wischer hat eine Auflösung von 0.01 NTU.
  • Der Trübungssensor U-54 entspricht EN ISO 7027. Das Modell U-54 hat eine Auflösung von 0.01 NTU.
  • Die verbesserte Stabilität des gelösten Sauerstoffsensors wurde durch ein neues 3 Elektrodendesign für schnelles Ansprechen erreicht und der polarographische Sensor macht die Wartung einfach.
  • Zur Kostensenkung können die PH- und ORP-Elektroden einzeln ausgetauscht werden
Spezifikation
Genauigkeit Trübung: ±5 % oder ±1 NTU, je nachdem, welcher Wert größer ist.
Ausgänge USB
Genauigkeit (Leitfähigkeit) ±1 % F.S.
Genauigkeit (DO) 0 bis 20 mg/l: ±0.2 mg/l 20 bis 50 mg/l: ±0.5 mg/l
Genauigkeit (pH) ± 0,1 pH
Genauigkeit (Salinität) ±3 PPT
Genauigkeit (TDS) ±5 g/l
Hintergrundbeleuchtungsoption Ja
Akkulaufzeit ∼70 h (ohne Hintergrundbeleuchtung)
Akkutyp Alkaline C Batterien x 4
Displaytyp LCD, 320 x 240 Flüssigkristallanzeige mit Hintergrundbeleuchtung (schwarz-weiß)
Bereich (Leitfähigkeit) 0 bis 10 s/m (0 bis 100 ms/cm)
Bereich (pH) 0 bis 14
Bereich (Salinität) 0 bis 70 PPT (Promille)
Bereich (TDS) 0 bis 100 g/l
Auflösung (pH) pH 0.01
Temperaturbereich (metrisch) -10 °C bis +55 °C
Enthält Analysator und Sonde
Hauptspeicher 10.000
Verfahren Trübung: LED-Lichtquelle und 30°-Streuungsmethode
Produkttyp Tragbares Multiparameter-Messgerät für die Wasserqualität.
Bereich Trübung: 0 bis 800 NTU
Bereich (ORP) −2000 mV – +2000 mV
Auflösung Trübung: 0 bis 99.9 NTU: 0.1, 100 bis 800 NTU: 1.0
Auflösung (Leitfähigkeit) 0.000 bis 0.999 ms/cm: 0.001 1.00 bis 9.99 ms/cm: 0.0110.0 bis 99.9 ms/cm: 0.10.0 bis 99.9 ms/m: 0.10.100 bis 0.999 s/m: 0.0011.00 bis 9.99 s/m: 0.01
Auflösung (RDO) 0.01 mg/l
Auflösung (Salinität) 0,1 PPT
Auflösung (TDS) 0.1 % F.S.
Messmodi für Salinität Leitfähigkeitsumwandlung
Temperaturgenauigkeit JIS Platinthermometersensor Klasse B (±0,3+0,005 /t/)
Temperaturauflösung 0.01 °C
Länge (metrisch) Sonde: 340 mm, Kabel: 2 m-Standard, 10 m 30 m-Optionen
Breite (metrisch) Sonde: 96 mm
Gewicht (metrisch) 1800 g