Learn More
Scientific Industries MultiPlate Genie
Artikelnummer. 17876137 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
EU-Stecker
Ohne Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp Packungsgröße
17876137 EU-Stecker 1 Stück
17886137 Ohne Stecker 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17876137 Lieferant Scientific Industries Lieferanten-Nr. 83041325
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MultiPlate Genie ist ein vollständig programmierbarer Mikrotiterplattenschüttler für bis zu 8 Platten, der eine gleichmäßige Durchmischung in jeder Vertiefung gewährleistet.
  • Der digitale Hochgeschwindigkeits-Vortex-Mischer für Mikrotiterplatten fasst bis zu 4 Mikrotiterplatten (oder bis zu 8 Platten mit dem optionalen Zubehörtablett).
  • Die Kombination aus hoher Geschwindigkeit und 1-mm-Orbit gewährleistet eine gleichbleibende Qualität von Well zu Well und von Platte zu Platte, selbst in 384-Well-Platten.
  • Mit programmierbarer Geschwindigkeit, Zeit und kontinuierlicher oder gepulster Zeit ist es ideal für die Erzielung genauer und reproduzierbarer Ergebnisse.
  • Die Pulsfunktion ermöglicht schnelles Pulsieren oder zeitgesteuertes „Ein/Aus“-Mischen für Intervallmischungen.
  • Ideal für die Verwendung bei PCR-Präparationen, Verdauungsansätzen und Bead-Mixing. ELISA , EIA und kolorimetrische Testanwendungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Orbit 1 mm
Tragkraft (metrisch) 499 g
Drehzahlbereich 500 bis 2800 U/min
Elektrische Anforderungen 230V, 50Hz
Spannung 230 V
Stromstärke 0,5 A
Drehung Orbital
Aufnahmevermögen 4 Mikrotiterplatten
Produkttyp Schüttler
Tragkraft (angloamerikanisch) 1.1 lb.
Zertifizierung/Konformität CE
Steckertyp EU-Stecker
Frequenz 50 Hz
Tiefe (angloamerikanisch) 15 in.
Tiefe (angloamerikanisch) Tablett 13,3 in.
Tiefe (metrisch) 380 mm
Tiefe (metrisch) Tablett 338 mm
Höhe (angloamerikanisch) 6 in.
Höhe (metrisch) 150 mm
Länge (angloamerikanisch) 15 in.
Länge (metrisch) 380 mm
Breite (angloamerikanisch) 10 in.
Breite (metrisch) 250 mm
Breite (metrisch) Plattform 241 mm
Versandgewicht (angloamerikanisch) 14.5 lb.
Versandgewicht (metrisch) 6.6 kg
Reglertyp Digitales Keyboard
Beschreibung MultiPlate Genie, 230V EU-Stecker
Modell MultiPlate Genie SI-4102
Display Digitaler Timer und Geschwindigkeitsanzeige
Zur Verwendung mit (Anwendung) PCR-Vorbereitung, Verdauung, Bead-Mixing, ELISA , EIA und kolorimetrische Testanwendungen
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikrotiterplatten und Mikrotiterplatteneinsätze
Luftfeuchtigkeitsbereich 0 °C bis 38 °C (32 °F bis 100 °F), maximale Luftfeuchtigkeit 95 %
Enthält Eine Schale für 4 Mikrotiterplatten
Anzahl Positionen 4
Zeitschaltbereich 0 bis 99 Minuten oder durchgehend
Gewährleistung und Service 24 Monate