Learn More
Fisherbrand™ ADAPTER,FOOT
Bietet eine stabile Basis, die im rechten Winkel verlängert werden kann, um Gerüstfüße zu montieren. Fisherbrand™ Gerüstfußadapter nehmen 3 Stäbe oder Rohre mit einem Durchmesser von 13 mm im rechten Winkel auf – zwei senkrecht zur Aussparung, der dritte in einer Linie mit der Aussparung.
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.04320kg
Artikelnummer. 11598112
  • 9.85 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit Inbusschlüssel und Stehbolzen
  • Mit Inbusschraube für Arretieren von Stäben oder Rohren
  • Aus langlebigem Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
Mehrfachsteckverbinder