Learn More
Scientific Industries SI™ MULTIPLE SAMPLE STARTER SET
Beschreibung
Zur Verwendung mit der Vortex-Genie 2 -Mischer-Produktfamilie und mit dem Vortex-Genie Pulse
- 152 mm-Plattform
- Mikroröhrchen-Schaumstoffeinsatz
- Mikrotiterplatten-Schaumstoffeinsatz
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Vortex-Genie 2 Mischer-Produktfamilie, Vortex-Genie Pulse |
| Enthält |
|
| Erfordert | Plattformbefestigung 15577315 |