Learn More
Brady™ Mehrzweck-Etikettenband aus mattem Polypropylen für M7-Drucker
Das kostengünstige Polypropylen-Klebeband ist das ideale Etikettenband für Ihren täglichen Beschriftungsbedarf.
44.25 € - 55.80 €
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ASTM D 523
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17868924
Unterlagen ansehen
Brady™
173291
50 ft. x 1 in.
44.25 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17818974
Unterlagen ansehen
Brady™
173260
50 ft. x 2 in.
55.80 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ideal für die Verwendung in Innenräumen auf glatten, ebenen Oberflächen
  • Kostengünstiges Etikett
  • Betriebstemperatur von -40 °C bis 100 °C (-40 °F °bis 212 °F)
  • Nicht für den Außenbereich empfohlen
  • Hergestellt aus Polypropylenmaterial B-529
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Ohne
Einseitig bedruckbar
Etikett
M710, BMP71
50 ft.
-40 bis +212 °F
0,0035 in.
50 ft.
ASTM D 523
Weiß
Thermotransfer
Anlagenkennzeichnung, Allgemeine Kennzeichnung, Sicherheitsidentifikation
Nein
Rechteck
-40 °C bis 100 °C
0.089 mm
15.24 m