missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZVG Zellstoff Vertrieb™ ZetBox™ Labor- und Kosmetiktücher

Entnehmen Sie jedes der robusten Handtücher einzeln durch die abgerundete Öffnung der stabilen Box. Nach dem Öffnen der ZVG Zellstoff Vertrieb™ ZetBox™ Labor- und Kosmetiktücherbox sorgen zwei Kunststoffdeckel dafür, dass nach jeder Entnahme eines einzelnen Tuchs die restlichen Tücher vor äußeren Einflüssen geschützt sind.

Marke:  ZVG Zellstoff Vertrieb™ 1651500_OLD

Weitere Details : Netto-Gewicht : 6.48000kg

Artikelnummer. 10341582

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »


Beschreibung

Beschreibung

  • Zweilagig
  • ]Ultrasoft
  • Geschützte abgerundete Boxöffnung
  • Ultrasaugfähig
Spezifikation

Spezifikation

Mehrzweckhandtücher
22 cm
Ja
30 Boxen
21 cm
Weiß
21 x 22 cm
2-lagig
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote