Learn More
Brady™ Mehrzweck-Vinyletiketten für M6/M7
Die farbigen Vinyletiketten sind in 12 Farben erhältlich und eignen sich ideal für die Kennzeichnung von Produkten, Komponenten, Typenschildern und allgemeinen Kennzeichnungen, bei denen verschiedene Farboptionen erforderlich sind.
Marke:  Brady™ 174365
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17808294
  • 63.55 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Hochflexibles Material mit haftstarkem Permanentkleber für raue, stark strukturierte, verschmutzte und raue Oberflächen, das auch bei kalten Temperaturen angewendet werden kann
  • Konzipiert für den Einsatz unter Umgebungsbedingungen mit begrenzter Lösungsmittelexposition
  • RoHS-konform gemäß 2011/65/EU und 2015/863
  • Aus B-439 Vinylmaterial
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Dauerhaftes Acryl
Blau
Kontinuierlich
Einseitig bedruckbar
Etikett
Barcode-Etikettierung, Gerätekennzeichnung, Kennzeichnung elektrischer Geräte, allgemeine Kennzeichnung, Kennzeichnung im Bereich Inspektions- und Bestandsverwaltung
Nein
Rechteck
-70 °C bis +80 °C
0.107 mm
50 ft.
0,5 in.
M6C-500-439-BL
ASTM D 1000; ASTM D 2979; ASTM G 155
Ohne
Glanz
Vinyl
Thermotransfer
Unsteril
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
50 ft.
-94 °F bis +176 °F
0,0042 in.
50 ft. x 0,5 in.
15.24 m
12.7 mm