Learn More
Brady™ Mehrzweck-Vinyletiketten für M6/M7
Die farbigen Vinyletiketten sind in 12 Farben erhältlich und eignen sich ideal für die Kennzeichnung von Produkten, Komponenten, Typenschildern und allgemeinen Kennzeichnungen, bei denen verschiedene Farboptionen erforderlich sind.
Marke:  Brady™ 174311
79.06 EUR gültig bis 2026-10-31
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "28008" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17829054
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.60 €
    83.97 € / 1 Stück
    Sparen 3.63 €
    4% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Hochflexibles Material mit haftstarkem Permanentkleber für raue, stark strukturierte, verschmutzte und raue Oberflächen, das auch bei kalten Temperaturen angewendet werden kann
  • Konzipiert für den Einsatz unter Umgebungsbedingungen mit begrenzter Lösungsmittelexposition
  • RoHS-konform gemäß 2011/65/EU und 2015/863
  • Aus B-439 Vinylmaterial
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Dauerhaftes Acryl
Grün
Kontinuierlich
Einseitig bedruckbar
Etikett
Barcode-Etikettierung, Gerätekennzeichnung, Kennzeichnung elektrischer Geräte, allgemeine Kennzeichnung, Kennzeichnung im Bereich Inspektions- und Bestandsverwaltung
Nein
Rechteck
-70 °C bis +80 °C
0.107 mm
50 ft.
1 in.
M6C-1000-439-GR
ASTM D 1000; ASTM D 2979; ASTM G 155
Ohne
Glanz
Vinyl
Thermotransfer
Unsteril
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
50 ft.
-94 °F bis +176 °F
0,0042 in.
50 ft. x 1 in.
15.24 m
25.4 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Promo
Expires: 2026-10-31
Sicherheit beginnt hier: Sparen Sie bis zu 60 %
Promo Code: 28008
Machen Sie Sicherheit zur Priorität und holen Sie gleichzeitig mehr aus Ihrem Budget heraus. Sparen Sie für begrenzte Zeit bis zu 60 % auf eine große Auswahl an unverzichtbaren Sicherheitsprodukten für Ihr Labor und Ihren Arbeitsplatz.
Applying Promo and Adding
Promo
Expires: 2026-10-31
Unterstützen Sie ein sichereres, effizienteres Labor
Promo Code: 28026
Sparen Sie bis zu 66% auf über 4,000 Grundlagen für Betriebssicherheit und Instandhaltung.
Applying Promo and Adding