Learn More
Brady™ Mehrzweck-Vinyletiketten für M6/M7
Die farbigen Vinyletiketten sind in 12 Farben erhältlich und eignen sich ideal für die Kennzeichnung von Produkten, Komponenten, Typenschildern und allgemeinen Kennzeichnungen, bei denen verschiedene Farboptionen erforderlich sind.
Brand: Brady™ 174364
Description
- Hochflexibles Material mit haftstarkem Permanentkleber für raue, stark strukturierte, verschmutzte und raue Oberflächen, das auch bei kalten Temperaturen angewendet werden kann
- Konzipiert für den Einsatz unter Umgebungsbedingungen mit begrenzter Lösungsmittelexposition
- RoHS-konform gemäß 2011/65/EU und 2015/863
- Aus B-439 Vinylmaterial
Specifications
| Nicht autoklavierbar | |
| Dauerhaftes Acryl | |
| Schwarz | |
| Kontinuierlich | |
| Einseitig bedruckbar | |
| Etikett | |
| Barcode-Etikettierung, Gerätekennzeichnung, Kennzeichnung elektrischer Geräte, allgemeine Kennzeichnung, Kennzeichnung im Bereich Inspektions- und Bestandsverwaltung | |
| Nein | |
| Rechteck | |
| -70 °C bis +80 °C | |
| 0.107 mm | |
| 50 ft. | |
| 0,5 in. | |
| M6C-500-439-BK |
| ASTM D 1000; ASTM D 2979; ASTM G 155 | |
| Ohne | |
| Glanz | |
| Vinyl | |
| Thermotransfer | |
| Unsteril | |
| M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |
| 50 ft. | |
| -94 °F bis +176 °F | |
| 0,0042 in. | |
| 50 ft. x 0,5 in. | |
| 15.24 m | |
| 12.7 mm |