Beschreibung
- Lieferung in praktischen Klappgestellen, die die Kontamination der Spitzen durch die Luft während des Gebrauchs verringern
- Jedes Gestell ist einzeln versiegelt
- Aus hochwertigem Polypropylen
- Wiederverwendbar und vollständig autoklavierbar
- Kann mit Axygen™ MultiRack Reload-Systemen nachgefüllt werden, um Geld und Kunststoff zu sparen
- Die robuste Gestelle verhindern versehentliches Kippen, und die leicht zu schließende Deckelverriegelung verhindert in geschlossenem Zustand, dass Spitzen herausfallen.
- Transparentes Gestell und farbkodierte Decks ermöglichen eine einfache Größenbestimmung
- Frei von nachweisbaren DNase-/RNase-/humanen DNA-/PCR-Inhibitoren
- Nicht-pyrogenisch
- Hergestellt in einem ISO-zertifizierten Werk in den USA
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 300 μl |
| Gefiltert | Ungefiltert |
| Sterilität | Steril |
| Farbe | Grün |
| Gestellfarbe | Grün |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 13845 |
| Reinigungsnachweise | Keine nachweisbare(n) DNase/RNase, humane DNA und PCR-Inhibitoren |
| Format | Aufklappbares Gestell |
| Spitzenform | Extra lang, Geringe Retention, MAXYMum Recovery |
| Mehr anzeigen |